Imprimer
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼15000 (GPC)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methacrylic Acid Methyl Ester Polymer, Methyl Methacrylate Polymer, PMMA
190690500 190691000
ACRO190690500EA 141 EUR
ACRO190690500 ACRO190691000
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼15000 (GPC)
Poly(methyl methacrylate)
Appearance: White Beads
Formule: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134349
Numéro CAS: 9011-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Additional info bead size (typically): 10 to 100 micron