Imprimer
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2-oxobutanoic acid, sodium salt, Sodium 3-methyl-2-oxobutanoate
189720050 189720250 189720010
ACRO189720050EA 226 EUR
ACRO189720050 ACRO189720250 ACRO189720010
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate 98+%
Sodium-3-methyl-2-oxobutanoate
CAS No.: 3715-29-5
Formule: C₅H₇NaO₃
Point de fusion: 227…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002581
Numéro CAS: 3715-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %