Imprimer
Boc-ON 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(tert-BOC-Oxyimino)-2-phenylacetonitrile, N-((tert-Butoxycarbonyl)oxy)benzimidoyl cyanide, 2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenylacetonitrile, [(cyano-phenyl-methylidene)amino] tert-butyl carbonate
185890250 185890050 185891000
ACRO185890250EA 98.6 EUR
ACRO185890250 ACRO185890050 ACRO185891000
Boc-ON 99%
Boc-ON
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 86…89 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001863
Numéro CAS: 58632-95-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +116° to +125° (20 °C, 589 nm) (1 % in MeOH)