Imprimer
Polyethylene glycol, M.W. 600,000 - 1,000,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
183220050 183221000 183225000
ACRO183220050EA 41.6 EUR
ACRO183220050 ACRO183221000 ACRO183225000
Polyethylene glycol, M.W. 600,000 - 1,000,000
Polyethylene glycol
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 300 to 600 mPa.s (2 % w/w in water at 25°C)