Imprimer
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, en pastilles
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
178910050 178912500
ACRO178910050EA 44.1 EUR
ACRO178910050 ACRO178912500
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, en pastilles
Polysulphone resin
Appearance: Amber to beige Pellets
Densité: 1.24 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134387
Numéro CAS: 25135-51-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to beige Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %