Imprimer
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
178890010 178890250 178895000 178891000
ACRO178890010EA 349 EUR
ACRO178890010 ACRO178890250 ACRO178895000 ACRO178891000
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formule: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Point de fusion: 93 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084450
Numéro CAS: 9003-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %