Imprimer
Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
178612500 178615000
ACRO178612500EA 109 EUR
ACRO178612500 ACRO178615000
Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Polyethylene glycol
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %