Polydiméthylsiloxane, 100 cSt
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
178442500
178445000
178440025
ACRO178442500EA
118
EUR
ACRO178442500
ACRO178445000
ACRO178440025
Polydiméthylsiloxane, 100 cSt
Polydimethylsiloxane
Formule:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n Point d'ébullition: >65 °C (760 mmHg) Densité: 0.965 g/cm³ Point d'éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084411 Numéro CAS: 9016-00-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤35 APHA |
Viscosity | 95 to 105 cSt (at 25°C) |
Volatiles | ≤0.5 % (200°C) |