Imprimer
Cellulose acetate ∼ M.W. 100,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
177780250 177785000
ACRO177780250EA 46.4 EUR
ACRO177780250 ACRO177785000
Cellulose acetate ∼ M.W. 100,000
Cellulose acetate
Appearance: White Powder
Formule: C₂H₄O₂·(C₆H₁₀O₅)n
Point de fusion: 240 °C
Densité: 1.31 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081496
Numéro CAS: 9004-35-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Acetyl content 39.8 % (typical)
Hydroxyl content 3.6 % (typical)