Imprimer
4-Formylcinnamic acid principalement trans 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
176590010 176590050 176590250
ACRO176590010EA 34.9 EUR
ACRO176590010 ACRO176590050 ACRO176590250
4-Formylcinnamic acid principalement trans 98%
4-Formylcinnamic acid
CAS No.: 23359-08-2
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 250…255 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006955
Numéro CAS: 23359-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250 to 255 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %