Imprimer
Lithium tri-sec-butylborohydride 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
176451000 176458000
176451000.EA 73.7 EUR
176451000. 176458000.
Lithium tri-sec-butylborohydride 1 M dans le THF, AcroSeal®
Lithium tri-sec-butylborohydride
CAS No.: 38721-52-7
Formule: C₁₂H₂₇BLi
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011708
Numéro CAS: 38721-52-7
ONU: 3129
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution
Strength 0.80 to 1.10 M
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.45 to 7.68 % Nitrogen