1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
176370100
176370500
ACRO176370100EA
34.1
EUR
ACRO176370100
ACRO176370500
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.186 g/mol Point d'ébullition: 108…110 °C (26 mmHg) Densité: 1.11 g/cm³ Point d'éclair: 81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005976 Numéro CAS: 177-11-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4809 to 1.4829 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |