Sulphuric acid-[D₂] 98% (p/p) pour spectroscopie RMN (D₂O 99.5+ atom%D)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Sulphuric acid-[²H₂]
175480500
175481000
175480050
ACRO175480500EA
156
EUR
ACRO175480500
ACRO175481000
ACRO175480050
Sulphuric acid-[D₂] 98% (p/p) pour spectroscopie RMN (D₂O 99.5+ atom%D)
Sulphuric acid-[D₂]
Formule:
D₂SO₄ Densité: 1.87 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003542 Numéro CAS: 13813-19-9 ONU: 1830 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
D-Enrichment | ≥99.50 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
GC | ≥94.0 % |