Imprimer
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-HoArg-OH·HCl, L(+)-Homoarginine hydrochloride, H-HomoArg-OH.HCl, H-HomoArg-OH·HCl
169090010 169090050
ACRO169090010EA 68.7 EUR
ACRO169090010 ACRO169090050
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride
CAS No.: 1483-01-8
Formule: C₇H₁₆N₄O₂·HCl
MW: 224.7 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012622
Numéro CAS: 1483-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Specific optical rotation +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)