Imprimer
Potassium oxonate 97.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
168530250 168531000
ACRO168530250EA 115 EUR
ACRO168530250 ACRO168531000
Potassium oxonate 97.5%
Potassium oxonate
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₄H₃N₃O₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010565
Numéro CAS: 2207-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.50 %