Imprimer
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
167240100 167240500 167242500
ACRO167240100EA 28.7 EUR
ACRO167240100 ACRO167240500 ACRO167242500
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS No.: 29976-53-2
Formule: C₈H₁₃NO₃
MW: 171.19 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C (1 mmHg)
Densité: 1.135 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006188
Numéro CAS: 29976-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Density (20°C) 1.13 to 1.14 kg/l
GC ≥98.50 %