Imprimer
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
166650250 166650050 166651000
ACRO166650250EA 142 EUR
ACRO166650250 ACRO166650050 ACRO166651000
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde 97%
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
Densité: 1,61 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005432
Numéro CAS: 4701-17-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %