4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
165390025
165395000
ACRO165390025EA
466
EUR
ACRO165390025
ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Formule:
C₉H₁₂O₃ Point d'ébullition: 120 °C (1mbar) Point de fusion: –29 °C Densité: 1.16 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005927 Numéro CAS: 19438-60-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤100 APHA |