Imprimer
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-Nitrofurfural Diacetyl Acetal, Nitrofurfural diacetate, 2-(Diacetoxymethyl)-5-nitrofuran, (5-Nitrofuran-2-yl)methylene diacetate, 5-Nitrofurfurylidene Diacetate
165131000 165130025 165135000
ACRO165131000EA 32.6 EUR
ACRO165131000 ACRO165130025 ACRO165135000
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
CAS No.: 92-55-7
Formule: C₉H₉NO₇
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003244
Numéro CAS: 92-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %