Imprimer
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
162400050 162400250
ACRO162400050EA 35.8 EUR
ACRO162400050 ACRO162400250
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Appearance: White to light beige Granular powder
Formule: CH₇N₅
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012948
Numéro CAS: 36062-19-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %