Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 97% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
162300050
162300250
162301000
ACRO162300050EA
75.4
EUR
ACRO162300050
ACRO162300250
ACRO162301000
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 97% tech.
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
CAS No.: 52763-21-0
Formule:
C₁₅H₂₀ClNO₃ MW: 297.78 g/mol Point de fusion: 160…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012792 Numéro CAS: 52763-21-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 165 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |