Imprimer
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
162010500 162012500 162010010
ACRO162010500EA 41.8 EUR
ACRO162010500 ACRO162012500 ACRO162010010
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate 98%
3-Chloro-1-propanamine chlorhydrate
CAS No.: 6276-54-6
Formule: C₃H₈ClN
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012913
Numéro CAS: 6276-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98 % (Ionised Chloride)
Water ≤0.5 %