Imprimer
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
160030250 160031000
ACRO160030250EA 29.3 EUR
ACRO160030250 ACRO160031000
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₂H₅BrO₃S
Point de fusion: 282…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007530
Numéro CAS: 4263-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 282 to 286 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Br) On dry substance
Loss on drying ≤0.5 %