Imprimer
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (p/p)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
158900010 158900500 158902500
ACRO158900010EA 107 EUR
ACRO158900010 ACRO158900500 ACRO158902500
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (p/p)
Boron trifluoridedimethanol complex
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: BF₃·2CH₃OH
Point d'ébullition: 59 °C (4 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,222 g/cm³
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071635
Numéro CAS: 2802-68-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Assay 50 to 53 wt% (BF3)
Density (20°C) 1.210 to 1.235 kg/l
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %