Imprimer
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
156930050 156930250
ACRO156930050EA 34.1 EUR
ACRO156930050 ACRO156930250
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
CAS No.: 1192-58-1
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 87…90 °C (22 mmHg)
Densité: 1,01 g/cm³
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003087
Numéro CAS: 1192-58-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange-red to pink-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Carbonate (CO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition 6.6 % to 8.5 %