Imprimer
Acid red 27 85%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Amaranth, Sodium 3-hydroxy-4-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Bordeaux S, Food Red No. 2, Azo Rubine S, Wool Red 40 F, Naphthol Red
153030250 153031000 153035000
ACRO153030250EA 62.2 EUR
ACRO153030250 ACRO153031000 ACRO153035000
Acid red 27 85%, pur
Acid red 27
CAS No.: 915-67-3
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004076
Numéro CAS: 915-67-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80 %
HPLC ≥97.5 %