Imprimer
Triethyl-4-phosphonocrotonate principalement trans 92%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
152120500 152120100
ACRO152120500EA 320 EUR
ACRO152120500 ACRO152120100
Triethyl-4-phosphonocrotonate principalement trans 92%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₉O₅P
Point d'ébullition: 133…135 °C (.4 mmHg)
Densité: 1.12 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009192
Numéro CAS: 10236-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4555 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %