Imprimer
Rouge de crésol sel de sodium, soluble dans l'eau, pur indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
151390050 151390250
ACRO151390050EA 29.3 EUR
ACRO151390050 ACRO151390250
Rouge de crésol sel de sodium, soluble dans l'eau, pur indicateur
Rouge de crésol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404.42 g/mol
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001618
Numéro CAS: 62625-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple)