Imprimer
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (mélange endo + exo) 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
149100250 149101000 149100050
ACRO149100250EA 71.5 EUR
ACRO149100250 ACRO149101000 ACRO149100050
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (mélange endo + exo) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
CAS No.: 5453-80-5
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 67…70 °C (12 mmHg)
Densité: 1.018 g/cm³
Point d'éclair: 50.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167568
Numéro CAS: 5453-80-5
ONU: 1989
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %