Imprimer
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-(1-Methylcyclopropyl)ethanone
147630050 147630250
ACRO147630050EA 72.6 EUR
ACRO147630050 ACRO147630250
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98.145 g/mol
Point d'ébullition: 125…128 °C (760 mmHg)
Densité: 0.895 g/cm³
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010245
Numéro CAS: 1567-75-5
ONU: 1224
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %