Pivalonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
140030250
140031000
ACRO140030250EA
61.8
EUR
ACRO140030250
ACRO140031000
Pivalonitrile 98%
Pivalonitrile
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule:
C₅H₉N Point d'ébullition: 105…106 °C (760 mmHg) Point de fusion: 15…16 °C Densité: 0.75 g/cm³ Point d'éclair: 4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001847 Numéro CAS: 630-18-2 ONU: 1992 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |