Imprimer
Tri-O-acetyl-D-glucal 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
139240250 139241000
ACRO139240250EA 82.7 EUR
ACRO139240250 ACRO139241000
Tri-O-acetyl-D-glucal 99%
Tri-O-acetyl-D-glucal
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₆O₇
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063253
Numéro CAS: 2873-29-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (30°C, 15 h) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -14.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)