Imprimer
DL-Tartaric acid 99.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
137875000 137870025 137871000
ACRO137875000EA 118 EUR
ACRO137875000 ACRO137870025 ACRO137871000
DL-Tartaric acid 99.5%
DL-Tartaric acid
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Point de fusion: 200…206 °C
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151254
Numéro CAS: 133-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 206 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20 °C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm