Imprimer
1-Acetamidoadamantane 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
133600250 133601000
ACRO133600250EA 65 EUR
ACRO133600250 ACRO133601000
1-Acetamidoadamantane 99+%
1-Acetamidoadamantane
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₉NO
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074730
Numéro CAS: 880-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 149 °C
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 52.4 to 56.8 % C
Specific optical rotation -40° to -50° (20 °C, 589 nm) (c=1 in methanol)