Imprimer
Serotonin creatinine sulphate monohydrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxytryptamine Creatinine Sulphate
132680010 132680050
ACRO132680010EA 51.4 EUR
ACRO132680010 ACRO132680050
Serotonin creatinine sulphate monohydrate 99%
Serotonin creatinine sulphate monohydrate
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 387.41 g/mol
Point de fusion: 216…219 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149653
Numéro CAS: 61-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.4 to 5.4 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %