Imprimer
L-serine methyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Ser-OMe.HCl
132670050 132670250 132671000
ACRO132670050EA 41.8 EUR
ACRO132670050 ACRO132670250 ACRO132671000
L-serine methyl ester hydrochloride 98%
L-serine methyl ester hydrochloride
CAS No.: 5680-80-8
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 155.58 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063680
Numéro CAS: 5680-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (5% in methanol) clear colorless to almost colorless
Specific optical rotation +3.5° to +5.5° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)