3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
130081000
130080250
ACRO130081000EA
107
EUR
ACRO130081000
ACRO130080250
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
CAS No.: 128-69-8
Formule:
C₂₄H₈O₆ Point de fusion: >350 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006916 Numéro CAS: 128-69-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Stabilizer | 150 to 400 ppm (BHT) |
Peroxides | ≤50 ppm |