Imprimer
5-Methyl-DL-tryptophan 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
127970010 127972500 127970050
ACRO127970010EA 391 EUR
ACRO127970010 ACRO127972500 ACRO127970050
5-Methyl-DL-tryptophan 98%
5-Methyl-DL-tryptophan
CAS No.: 951-55-3
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 280…282 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005652
Numéro CAS: 951-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Appearance of solution (5% soln. in 1 N NaOH) clear, pale yellowish
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm