Imprimer
Oxytetracycline dihydrate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
123841000 123840100
ACRO123841000EA 663 EUR
ACRO123841000 ACRO123840100
Oxytetracycline dihydrate 95%
Oxytetracycline dihydrate
CAS No.: 6153-64-6
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₉·2H₂O
Point de fusion: 181…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151234
Numéro CAS: 6153-64-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6 to 9 % (K.F.)
HPLC 94 to 102 % (on anhydrous substance)
Specific optical rotation on anhydrous substance