Imprimer
4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
122920250 122921000
ACRO122920250EA 32.2 EUR
ACRO122920250 ACRO122921000
4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate 98%
4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid-4-toluenesulphonate
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·C₇H₈O₃S
Point de fusion: 225…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044709
Numéro CAS: 83949-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 229 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (3 % in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)