Imprimer
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Diacetone-D-glucose, (-)-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose, (3aR,5S,6S,6aR)-5-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol, D-Glucose diacetonide
112010250 112011000 112015000
ACRO112010250EA 52.5 EUR
ACRO112010250 ACRO112011000 ACRO112015000
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 98+%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
CAS No.: 582-52-5
Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260.29 g/mol
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005544
Numéro CAS: 582-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (c=5, EtOH)