Imprimer
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-4-ketovaleric acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, δ-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
103925000 103920050
ACRO103925000EA 69 EUR
ACRO103925000 ACRO103920050
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 98+%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
CAS No.: 5451-09-2
Formule: C₅H₁₀ClNO₃
MW: 167.59 g/mol
Point de fusion: 156…158 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012869
Numéro CAS: 5451-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 to 102.0 %
Loss on drying ≤2.0 % (105°C, 3 h) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.5 %
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
HPLC ≥98.0 %