ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
103290100
103290025
103290500
ACRO103290100EA
153
EUR
ACRO103290100
ACRO103290025
ACRO103290500
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
CAS No.: 6305-38-0
Formule:
C₄H₇NO₂ Point de fusion: 221 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012723 Numéro CAS: 6305-38-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Dye content | ≥65 % |