Imprimer
1-(2,4-Diméthyl-1H-pyrrol-3-yl)éthanone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
102510100 102510500
ACRO102510100EA 157 EUR
ACRO102510100 ACRO102510500
1-(2,4-Diméthyl-1H-pyrrol-3-yl)éthanone 98%
1-(2,4-Diméthyl-1H-pyrrol-3-yl)éthanone
CAS No.: 2386-25-6
Formule: C₈H₁₁NO
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005221
Numéro CAS: 2386-25-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %