Imprimer
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Terephthalic Acid Monomethyl Ester Chloride, 4-(Chloroformyl)benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate, Methyl 4-(Chlorocarbonyl)benzoate
424710010 424710050
ACRO424710010EA 46.5 EUR
ACRO424710010 ACRO424710050
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formule: C₉H₇ClO₃
MW: 198.60 g/mol
Point de fusion: 50…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059486
Numéro CAS: 7377-26-6
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 59 °C
Titration RCOCl ≥88 %