Imprimer
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
422015000 422010025
ACRO422015000EA 26 EUR
ACRO422015000 ACRO422010025
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate 98+%
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate
CAS No.: 25265-77-4
Formule: C₁₂H₂₄O₃
MW: 216.32 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (760 mmHg)
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148967
Numéro CAS: 25265-77-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum two isomers)
Color scale ≤10 APHA