Imprimer
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
422000010 422000050
ACRO422000010EA 68.6 EUR
ACRO422000010 ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₁₆H₃₀O₄
Point d'ébullition: 280 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059267
Numéro CAS: 6846-50-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %