Imprimer
Rose Bengal 85%, pur, certifié
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
419150250 419151000
ACRO419150250EA 84.1 EUR
ACRO419150250 ACRO419151000
Rose Bengal 85%, pur, certifié
Rose Bengal
CAS No.: 632-69-9
Formule: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005043
Numéro CAS: 632-69-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 544 to 550 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes