Imprimer
Nile red 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
415711000 415710010
ACRO415711000EA 142 EUR
ACRO415711000 ACRO415710010
Nile red 99%, pur
Nile red
CAS No.: 7385-67-3
Formule: C₂₀H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011639
Numéro CAS: 7385-67-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV spectrophotometry ≥98.5 %