Imprimer
Potassium methyl sulphate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
414891000 414890100
ACRO414891000EA 305 EUR
ACRO414891000 ACRO414890100
Potassium methyl sulphate 99%
Potassium methyl sulphate
Appearance: White Crystalline powder or flakes
Formule: CH₃KO₄S
Point de fusion: 212…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040472
Numéro CAS: 562-54-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
GC ≥97.5 %